重要文件
GF93117708
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, clear amber
同義詞:
SU301250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 931-177-08
長度
1 m
厚度
0.25 mm
顏色
clear amber
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)