重要文件
GF91585086
foil, size 50 × 50 mm, thickness 0.5 mm, purity 99.99%
同義詞:
CR000210
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cr
CAS號碼:
分子量::
52.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141709
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 915-850-86
電阻係數
12.7 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.5 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI 密鑰
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)