Key Documents
GF90865558
一氧化硅
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.999%
同義詞:
SI546010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 908-655-58
重量
200 g
零件最大尺寸
45 (micron)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)