重要文件
GF85821701
lump, 50 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
同義詞:
Y 006100
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Y
CAS號碼:
分子量::
88.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141617
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 858-217-01
電阻係數
57 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
50 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Y]
InChI
1S/Y
InChI 密鑰
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)