Key Documents
GF78271500
Iron-Chromium-Aluminum alloy, Fe81Cr16Al3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
同義詞:
FK186010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 782-715-00
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)