Key Documents
GF76008966
镍/铁
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 1000 mm
同義詞:
NI197920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 760-089-66
長度
1000 mm
直徑
3 mm