化驗
99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 704-899-41
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
0.5 m
直徑
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N