重要文件
GF69388666
rod, length 100 mm, 1.5 mm diameter, purity 99.99%
同義詞:
RE007905
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Re
CAS號碼:
分子量::
186.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141737
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 693-886-66
長度
100 mm
直徑
1.5 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI 密鑰
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)