Key Documents
GF68374222
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, length 150 mm
同義詞:
W 607905
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
31191518
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 683-742-22
長度
150 mm
直徑
3.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)