Key Documents
GF67173127
wire, 0.25 mm diameter, size 500 mm, purity 99.9%
同義詞:
IR005121
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ir
CAS號碼:
分子量::
192.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141720
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 671-731-27
電阻係數
4.71 μΩ-cm
尺寸
500 mm
直徑
0.25 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI 密鑰
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)