蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.9%
形狀
rod
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 639-191-54
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
長度
100 mm
直徑
3.2 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N