Key Documents
GF61136041
Gold/Germanium eutectic
foil, Au88%/Ge12%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
同義詞:
AU040260
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 611-360-41
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.025 mm