重要文件
GF60386698
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 19 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
同義詞:
NE067920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 603-866-98
長度
50 mm
直徑
19 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)