重要文件
GF57229128
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 200mm x 6.35mm diameter
同義詞:
NI037910
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 572-291-28
長度 × 直徑
200 mm × 6.35 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)