重要文件
GF56129250
碳化钛
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 200 g, purity 98.5%
同義詞:
TI546010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
98.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 561-292-50
重量
200 g
平均粒徑
3 μm (FSSR)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)