重要文件
GF55735027
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
同義詞:
CU045845
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
thermocouple wire
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 557-350-27
隔熱厚度
0.01 mm
線長 × 直徑
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
應用
may be used as one component of a thermocouple
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)