Key Documents
GF52557554
wire, 0.25 mm diameter, length 1 m, high purity 99.99+%
同義詞:
AU005140
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Au
CAS號碼:
分子量::
196.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141717
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 525-575-54
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
1 m
直徑
0.25 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)