重要文件
GF52284438
powder, max. particle size 200 micron, weight 2000 g, purity 99.8%
同義詞:
CU006045
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cu
CAS號碼:
分子量::
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.8%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 522-844-38
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
重量
2000 g
零件最大尺寸
200 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)