重要文件
GF47928460
foil, thickness 0.5 mm, 15 mm diameter, purity 99%
同義詞:
SM000250
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Sm
CAS號碼:
分子量::
150.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141612
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 479-284-60
電阻係數
91.4 μΩ-cm, 0°C
直徑
15 mm
15 mm
厚度
0.5 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
密度
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI 密鑰
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)