Key Documents
GF46504087
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2000m wire, 0.1mm diameter, hard
同義詞:
CU075119
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 465-040-87
長度 × 直徑
2000 m × 0.1 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3