重要文件
GF42345671
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
同義詞:
AL607080
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 423-456-71
長度
300 mm
外徑
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)