重要文件
GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
同義詞:
W 145351
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
≥99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 412-063-28
長度
5 m
直徑
0.15 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)