化驗
99.85%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 410-057-18
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
零件最大尺寸
74 μm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N