重要文件
GF38765773
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
同義詞:
LU000200
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Lu
CAS號碼:
分子量::
174.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141608
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 387-657-73
電阻係數
54 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.025 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
密度
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChI 密鑰
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)