重要文件
GF31603115
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx560m
同義詞:
ME316306
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 316-031-15
重量
1000 g
標稱粒徑
3 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)