化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 283-436-17
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
重量
1 g
平均粒徑
<2 μm (FSSR)
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
GF28343617-1EA | 4061821117502 |