重要文件
GF28103756
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 2 g, purity 96+%
同義詞:
SC006100
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Sc
CAS號碼:
分子量::
44.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141613
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 281-037-56
電阻係數
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
2 g
塊最大尺寸
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI 密鑰
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)