重要文件
GF24424871
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
同義詞:
AL607950
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 244-248-71
長度
100 mm
直徑
5.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)