重要文件
GF22277527
wire, 1.0 mm diameter, length 1 m, purity 99.2%
同義詞:
ZR005143
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Zr
CAS號碼:
分子量::
91.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141751
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.2%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 222-775-27
電阻係數
40 μΩ-cm, 20°C
長度
1 m
直徑
1.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI 密鑰
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)