重要文件
GF21404911
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
同義詞:
NI105855
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
thermocouple wire
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 214-049-11
長度
10 mm
導線直徑
0.25 mm
隔熱厚度
0.04 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
應用
may be used as one component of a thermocouple
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)