重要文件
GF10954177
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
同義詞:
SN516010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 109-541-77
重量
100 g
零件最大尺寸
150 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)