Key Documents
GF07753091
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 1.6mm diameter
同義詞:
FE047901
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 077-530-91
長度 × 直徑
200 mm × 1.6 mm