形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 055-309-80
長度
1 m
線圈寬度
315 mm
厚度
0.0005 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
GF05530980-1EA | 4061825082806 |