Key Documents
GF04691460
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
同義詞:
CA006101
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 046-914-60
重量
50 g
塊最大尺寸
10 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1