重要文件
GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
同義詞:
TI010301
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 030-570-05
長度
0.2 m
線圈寬度
12 mm
厚度
0.1 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)