Key Documents
GF01787946
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper hard
同義詞:
FA145116
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 017-879-46
長度
100 m
直徑
0.5 mm