About This Item
線性公式:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
184.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含甲酯
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves