Key Documents
DWKBDD312P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
材料
polymethylpentene
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Azlon
儲存條件
room temperature
容量
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
特點和優勢
Autoclavable to 150°C