重要文件
DWK986756
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
同義詞:
986756
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
特點
with cap
包裝
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
製造商/商標名
WHEATON® 986756
瓶直徑 × 高度 × 寬度
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
容量
(20 mL)
接頭
22-400 neck
22-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)