重要文件
DWK241933701
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (250 mL), neck joint: ST/NS 29/32
同義詞:
241933701
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3 flask
flat
接合處
joint: ST/NS neck29/32
滅菌相容性
autoclavable compatible
特點
without cap
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 241933701
培養瓶容量
(250 mL)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
其他說明
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)