重要文件
DWK213635802
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 250 mm × 140 mm × 250 mm
同義詞:
213635802
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
DURAN® 213635802
bottle W × L × H
250 mm × 140 mm × 250 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
storage
特點和優勢
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)