重要文件
DWK213114402
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 300 mL
同義詞:
213114402
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
描述
With Spout
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 213114402
鋼瓶容積
300 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)