重要文件
D58406
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苄胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
176.04
Beilstein:
775667
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
83-84 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
InChI 密鑰
SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
William C Jolin et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8196-8204 (2016-07-06)
Column chromatography was evaluated as a method to obtain organic cation sorption isotherms for environmental solids while using the peak skewness to identify the linear range of the sorption isotherm. Custom packed HPLC columns and standard batch sorption techniques were