重要文件
D40809
Sigma-Aldrich
1,2-二溴乙烯(顺反异构体混合物)
98%
同義詞:
二溴化乙炔
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH=CHBr
CAS號碼:
分子量::
185.85
Beilstein:
1719351
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5405 (lit.)
bp
110 °C/754 mmHg (lit.)
密度
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI 密鑰
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1