重要文件
CLS6302125
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 125 mL
同義詞:
Corning® 6302
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
塞頭尺寸
GP-3
栓塞尺寸
22
製造商/商標名
Corning 6302-125
長度
301 mm
本體直徑
60 mm
尺寸
125 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)