重要文件
CAD9923
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 18G, L × diam. 2 in. × 2 mm , ball
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
42142609
NACRES:
NB.03
尺寸
18G
包裝
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
長度 × 直徑
2 in. × 2 mm , ball
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
CAD9923-100EA4061834363699