About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
174.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
InChI 密鑰
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3