Key Documents
BR780761
BRAND®微量试管,不带防篡改螺口盖
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
同義詞:
大管,带螺口盖, 微量离心管, 试管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.11
材料
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
BRAND 780761
容量
1.5 mL
管直徑
13 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)