重要文件
BR705854
BRAND® Transferpette® S 移液器
tip volume (500 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
特點
single-channel fixed volume
mechanical
包裝
case of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 705854
吸頭容量
(500 μL)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)