重要文件
BR704522
BRAND®排液管seripettor® /seripettor® pro
for 2 & 10 mL
同義詞:
seripettor®, 分液器, 瓶口分液器, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 704522
長度
800 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)